601497
Lithium-7Li fluoride
99 atom % 7Li, 99% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 7Li
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
[7Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1/i;1+0
PQXKHYXIUOZZFA-QMVMUTFZSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.