Documenti fondamentali
591173
Sigma-Aldrich
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-15N,d17
97 atom %, 98% (CP)
Sinonimo/i:
2,2,6,6-Tetra(methyl-d3)-4-piperidinone-1,3,3,5,5-d5-1-15N
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9D1715NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Descrizione
TEMPONE precursor
Purezza isotopica
97 atom %
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
34-38 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+18
Stringa SMILE
[2H][15N]1C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C1(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H17NO/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8/h10H,5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,10+1/hD
JWUXJYZVKZKLTJ-AWFCJHQLSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
163.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)