Documenti fondamentali
589233
Sigma-Aldrich
Boc-Leu-OH-2-13C,15N monohydrate
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-2-13C,15N monohydrate, L-Leucine-2-13C,15N, N-t-Boc derivative monohydrate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH213CH(15NH-Boc)CO2H · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D -25°, c = 2 in acetic acid
Punto di fusione
85-87 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.CC(C)C[13C@H]([15NH]C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m0./s1/i8+1,12+1;
URQQEIOTRWJXBA-QPNXREQUSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)