Documenti fondamentali
588253
Sigma-Aldrich
Biuret-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Imidodicarbonic-13C2 diamide
About This Item
Formula condensata:
H2N(13CO)NH(13CO)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
185-190 °C (dec.)(lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
N[13C](=O)N[13C](N)=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)/i1+1,2+1
OHJMTUPIZMNBFR-ZDOIIHCHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)