Key Documents
609307
Sigma-Aldrich
Biuret-15N3
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
H215N(CO)15NH(CO)15NH2
Peso molecolare:
106.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥98 atom % 15N
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
solid
P. eboll.
185-190 °C (dec.)(lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[15NH2]C(=O)[15NH]C([15NH2])=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)/i3+1,4+1,5+1
OHJMTUPIZMNBFR-FRSWOAELSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)