PHR2603
Urea Related Compound A
Sinonimo/i:
Biuret, Allophanic acid amide, Carbamoylurea
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1706712
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
urea
Forma fisica
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 30 mg
Punto di fusione
185-190 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=O)NC(N)=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)
OHJMTUPIZMNBFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)