Documenti fondamentali
587842
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-1,2,3-13C3
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
L-4-Hydroxyphenylalanine-1,2,3-13C3
About This Item
Formula condensata:
4-HO-C6H413CH213CH(NH2)13COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D -10.6°, c = 4 in 1 M HCl
Punto di fusione
300 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
OC1=CC=C([13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O)C=C1
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i5+1,8+1,9+1
OUYCCCASQSFEME-RGZNPSMASA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)