740977
L-Tyrosine-13C9,15N
endotoxin tested, 98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinonimo/i:
L-4-Hydroxyphenylalanine-13C9,15N
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Compatibilità
endotoxin tested
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
OUYCCCASQSFEME-CMLFETTRSA-N
Applicazioni
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)