Documenti fondamentali
587761
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-15,16-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Hexadecanoic acid-15,16-13C2
About This Item
Formula condensata:
13CH313CH2(CH2)13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Punto di fusione
61-64 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[13CH3][13CH2]CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1,2+1
IPCSVZSSVZVIGE-ZDOIIHCHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)