Documenti fondamentali
586072
Sigma-Aldrich
Dodecylamine-15N
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
Laurylamine-15N
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)1115NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Stato
solid
P. ebollizione
247-249 °C
Punto di fusione
27-29 °C (lit.)
Densità
0.810 g/mL
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC[15NH2]
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3/i13+1
JRBPAEWTRLWTQC-KCKQSJSWSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)