613533
1,6-Diaminohexane-1,1,6,6-d4
98 atom % D
Sinonimo/i:
1,6-Hexane-1,1,6,6-d4-diamine, Hexamethylene-1,1,6,6-d4-diamine
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
204-205 °C (lit.)
Punto di fusione
42-45 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(N)CCCCC([2H])([2H])N
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i5D2,6D2
NAQMVNRVTILPCV-NZLXMSDQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?