Key Documents
586056
Sigma-Aldrich
Lauric acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Dodecanoic acid-1,2-13C2
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)913CH213CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
P. eboll.
225 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
44-46 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i11+1,12+1
POULHZVOKOAJMA-ALQHTKJJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.