Key Documents
490865
Sigma-Aldrich
Myristic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Tetradecanoic acid-1,2-13C2
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)1113CH213CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
P. eboll.
250 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
52-54 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i13+1,14+1
TUNFSRHWOTWDNC-SBAVNFSASA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)