05346
Decanoic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
Sinonimo/i:
Capric acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Grado di funzionalizzazione
≥99%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
CCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i7+1,8+1,9+1,10+1
GHVNFZFCNZKVNT-HZKSPUCSSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)