58035
(3-Iodopropyl)trimethoxysilane
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
3-Iodo-n-propyl-1-trimethoxysilane, Iodopropyltrimethoxysilane, Trimethoxy(iodopropyl)silane
Saggio
≥95.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
Densità
1.482 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
CO[Si](CCCI)(OC)OC
InChI
1S/C6H15IO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-6H2,1-3H3
NILZGRNPRBIQOG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?