569615
(3-Chloropropyl)triethoxysilane
95%
Sinonimo/i:
(gamma-Chloropropyl)triethoxysilane, 3-(Triethoxysilyl)-1-chloropropane, 3-(Triethoxysilyl)propyl chloride, 3-Chloropropropyltriethoxysilane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.418 (lit.)
Densità
1.000 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
CCO[Si](CCCCl)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H21ClO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-9H2,1-3H3
KSCAZPYHLGGNPZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?