Documenti fondamentali
578991
Sigma-Aldrich
Acetanilide-2,3,4,5,6-d5
99 atom % D
Sinonimo/i:
N-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)acetamide
About This Item
Formula condensata:
CH3CONHC6D5
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
304 °C (lit.)
Punto di fusione
113-115 °C (lit.)
Densità
1.266 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(NC(C)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i2D,3D,4D,5D,6D
FZERHIULMFGESH-VIQYUKPQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)