570133
Tris(dimethylamino)silane
electronic grade, 99.999%
Sinonimo/i:
(Me2N)3SiH, N,N,N′,N′,N′′,N′′-Hexamethylsilanetriamine, TDMAS, Tris(dimethylamido)silane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
electronic grade
Livello qualitativo
Descrizione
570133
Saggio
99.999%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
P. eboll.
142 °C (lit.)
Punto di fusione
−90 °C (lit.)
Densità
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CN(C)[SiH](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H19N3Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h10H,1-6H3
TWVSWDVJBJKDAA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
16.0 - 32.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-8.89 - 0.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?