447714
Methylenebis(phosphonic dichloride)
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
102-104 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClP(Cl)(=O)CP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/CH2Cl4O2P2/c2-8(3,6)1-9(4,5)7/h1H2
VRXYCDTWIOCJBH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of mycophenolic methylenebis(phosphonate) derivatives.
- Phosphonylation of nucleosides.
- Preparation of P,P′-partial esters of methylenebisphosphonic acid.
- Synthesis of symmetrical di- and tetra- esters of methylenebisphosphonic acid.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges