Documenti fondamentali
559180
Sigma-Aldrich
Ethyl (3-methylbenzoyl)acetate
Sinonimo/i:
3-Oxo-3-(m-tolyl)propionic acid ethyl ester, Ethyl 2-(3-methylbenzoyl)acetate, Ethyl 3-oxo-3-(m-tolyl)propanoate, Ethyl 3-oxo-3-(m-tolyl)propionate, Ethyl m-methylbenzoylacetate, Ethyl m-toluoylacetate
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4COCH2CO2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Indice di rifrazione
n20/D 1.5290 (lit.)
Livello qualitativo
P. ebollizione
273-274 °C (lit.)
Densità
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H14O3/c1-3-15-12(14)8-11(13)10-6-4-5-9(2)7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
LLFKVNDSLHMEQC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Stereoselective ketonization-olefination of indoles by Co/Mn-mediated oxidative cross-coupling of indoles via dioxygen activation
  • Enantioselective Michael reaction
  • SEGPhos-ruthenium-catalyzed asymmetric hydrogenation
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)