559210
Ethyl (4-chlorobenzoyl)acetate
Sinonimo/i:
3-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanoic acid ethyl ester, Ethyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate, NSC 406743
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4COCH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.5500 (lit.)
P. ebollizione
268-269 °C (lit.)
Densità
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ester
ketone
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H11ClO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
DGCZHKABHPDNCC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Ethyl (4-chlorobenzoyl)acetate may be used to synthesize 2-(carboethoxy)-3-(4′-chloro)phenylquinoxaline 1,4-dioxide.
Reactant involved in:
- Tandem condensation-cyclization reactions
- Stereoselective ketonization-olefination of indoles
- Synthesis of antiplasmodial agents
- SIRT 1/2 inhibitor preparation for use as antitumor agents
- Synthesis of mineralocorticoid receptor antagonists
- Intramolecular Michael addition reactions
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Comparative Use of Solvent-free KF-Al2O3 and K2CO3 in Acetone in the Synthesis of Quinoxaline 1, 4-Dioxide Derivatives Designed as Antimalarial Drug Candidates.
Lima LM, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 42(7), 1381-1385 (2005)