Documenti fondamentali
542032
Sigma-Aldrich
Diethyl(3-bromopropyl)phosphonate
95%
Sinonimo/i:
(3-Bromopropyl)phosphonic acid diethyl ester, NSC 138345
About This Item
Formula condensata:
(C2H5O)2POCH2CH2CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.4620 (lit.)
P. ebollizione
94-95 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
phosphonate
Stringa SMILE
CCOP(=O)(CCCBr)OCC
InChI
1S/C7H16BrO3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)7-5-6-8/h3-7H2,1-2H3
PEIKTSJIUKYDPC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Hybrid assembly composed of titanium dioxide nanoparticles and thin multi-walled carbon nanotubes
  • Organosoluble zirconium phosphonate nanocomposites for asymmetric hydrogenation
  • Cyclic hydroxamic acids via alkylation followed by intramolecular cyclization
  • pH-responsive cyclopolymer
Reactant for:
  • Homogenization of zirconium hydroxide phosphonate supported ruthenium catalyst
  • Reactions with sodium imidazolide
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)