Documenti fondamentali
D91152
Sigma-Aldrich
Diethyl 2-bromoethylphosphonate
97%
Sinonimo/i:
(2-Bromoethyl)phosphonic acid diethyl ester, NSC 119421, NSC 2672
About This Item
Formula condensata:
BrCH2CH2P(O)(OCH2CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.05
Beilstein:
1766077
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
75 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOP(=O)(CCBr)OCC
InChI
1S/C6H14BrO3P/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
PINITSMLVXAASM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Radical coupling
  • Synthesis of organosoluble zirconium phosphonate nanocomposites
  • Click-chemistry
  • Asymmetric epoxidation of unfunctionalized olefins
  • Negishi alkyl-aryl cross-coupling
  • Synthesis of hydrolytically stable phosphonic acids for use as dental adhesives
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)