Documenti fondamentali
540234
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2,5-pyridine dicarboxylate
97%
Sinonimo/i:
Methyl 6-methoxycarbonyl nicotinate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
213-217 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(nc1)C(=O)OC
InChI
1S/C9H9NO4/c1-13-8(11)6-3-4-7(10-5-6)9(12)14-2/h3-5H,1-2H3
TUGSJNQAIMFEDY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Dimethyl 2,5-pyridine dicarboxylate can be prepared from 2,5-pyridinedicarboxylic acid.
Applicazioni
Dimethyl 2,5-pyridine dicarboxylate (Dimethyl 2,5-pyridinedicarboxylate) may be used in the synthesis of:
  • 2,5-dicarbomethoxy-N-methylpyridinium methosulfate
  • 2,5-dicarboxy-N-methylpyridinium betaine
  • 6-carbomethoxy-2-carboxypyridine-N-oxide
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nitrogen-Substituted Derivatives of 2, 5-Pyridinedicarboxylic Acid.
Peterson ML.
The Journal of Organic Chemistry, 25(4), 565-569 (1960)
Marta Soler et al.
Inorganic chemistry, 54(22), 10542-10558 (2015-10-28)
The conjugation of redox-active complexes that can function as chemical nucleases to cationic tetrapeptides is pursued in this work in order to explore the expected synergistic effect between these two elements in DNA oxidative cleavage. Coordination complexes of biologically relevant