Documenti fondamentali
538019
Sigma-Aldrich
2-Diphenylphosphinoethyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 0.7 mmol/g loading
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
Grado di funzionalizzazione
0.7 mmol/g loading
Area superficiale
500 m2/g
Dimensione particelle
200-400 mesh
Dimensione pori
60 Å pore size
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=[SiH2].CCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15P.H2OSi/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14;1-2/h3-12H,2H2,1H3;2H2
PWUAVLQPJXAPLL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)