Documenti fondamentali
630063
Sigma-Aldrich
Aluminum chloride, functionalized silica gel
40-63 μm, extent of labeling: 1.5 mmol/g loading
Sinonimo/i:
Aluminum trichloride, functionalized silica gel
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
core: aluminum
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Grado di funzionalizzazione
1.5 mmol/g loading
Area superficiale
500 m2/g
Dimensione particelle
40-63 μm
Dimensione pori
60 Å pore size
Applicazioni
Silica-bound Lewis acid. Catalyst for Friedel-Crafts reactions.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)