Key Documents
534463
Sigma-Aldrich
1,3,5,7,9,11,14-Heptaisobutyltricyclo[7.3.3.15,11]heptasiloxane-endo-3,7,14-triol
97%
Sinonimo/i:
Isobutyltrisilanol-POSS®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H66O12Si7
Numero CAS:
Peso molecolare:
791.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
139-143 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C[Si]1(O)O[Si]2(CC(C)C)O[Si](O)(CC(C)C)O[Si]3(CC(C)C)O[Si](O)(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si](CC(C)C)(O2)O3
InChI
1S/C28H66O12Si7/c1-22(2)15-41(29)32-44(18-25(7)8)34-42(30,16-23(3)4)36-46(20-27(11)12)37-43(31,17-24(5)6)35-45(33-41,19-26(9)10)39-47(38-44,40-46)21-28(13)14/h22-31H,15-21H2,1-14H3
APIBTMSFBUJAAC-UHFFFAOYSA-N
Note legali
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3