Documenti
560391
Sigma-Aldrich
PSS-Trisilanol-isooctyl substituted
Sinonimo/i:
1,3,5,7,9,11,14-Hepta-isooctyltricyclo[7.3.3.15,11]heptasiloxane-endo-3,7,14-triol, Trisilanolisooctyl-POSS®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C56H122O12Si7
Numero CAS:
Peso molecolare:
1184.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Indice di rifrazione
n20/D 1.4550 (lit.)
Solubilità
THF: soluble
acetone: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
ethanol: soluble
hexane: soluble
Densità
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Note legali
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68.3 °C - closed cup