Documenti fondamentali
560340
Sigma-Aldrich
PSS-Methacryl substituted. Cage mixture, n=8, 10, 12
Sinonimo/i:
1,3,5,7,9,11,13,15-Octa(propylmethacryl)pentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, Methacryl-POSS® Cage Mixture, n=8,10,12, POSS® n-Cage-Methacryl substituted, n=8,10,12 mixture
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Indice di rifrazione
n20/D 1.4820 (lit.)
Livello qualitativo
Solubilità
THF: soluble
acetone: soluble
acetonitrile: soluble
chloroform: soluble
ethanol: soluble
Densità
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
n refers to the number of apex Si atoms in the POSS cage.
Note legali
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
560340-1G4061838120250
560340-5G4061838140883