528218
N-Chlorophthalimide
96%
Sinonimo/i:
2-Chloro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-Chloro-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-Chloroisoindole-1,3-dione, 2-Chloroisoindoline-1,3-dione, Phthalimide chloride, Phthalimidoyl chloride
Saggio
96%
Punto di fusione
188-198 °C (lit.)
Gruppo funzionale
imide
Stringa SMILE
ClN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H4ClNO2/c9-10-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
WDRFYIPWHMGQPN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- α-amino acetal
- α-amino nitro compounds
- vicinal diamine
- α,β-unsaturated vicinal haloamino nitro compound
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
528218-25G | 4061831830163 |