524964
N-Methylfurfurylamine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.471 (lit.)
P. ebollizione
148-152 °C (lit.)
Densità
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CNCc1ccco1
InChI
1S/C6H9NO/c1-7-5-6-3-2-4-8-6/h2-4,7H,5H2,1H3
DGLIOWSKNOCHEX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
N-Methylfurfurylamine is a secondary amine. It can be prepared by reacting furfural and aqueous trimethylamine.
Applicazioni
N-Methylfurfurylamine may be used in the synthesis of cis -α-[2-[(2-furanylmet hyl)methylamino]cyclohexyl]-benzenemethanol.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
105.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Syntheses of 6-substituted purines.
Bullock MW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(15), 3693-3696 (1956)
An unusual isomerization of a furan-containing compound.
Szmuszkovicz J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(25), 5002-5005 (1986)