Documenti fondamentali
522902
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylpiperidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +35°, c = 3.5 in hexane
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
117-121 °C (lit.)
Densità
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@H]1CCCCN1
InChI
1S/C6H13N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
NNWUEBIEOFQMSS-LURJTMIESA-N
Applicazioni
(S)-(+)-2-Methylpiperidine has been used in the preparation of (S)-N-(3-(2-pipecolin-1-yl)propyl)phthalimide by reacting with N-(3-bromopropyl)phthalimide. It may also be used as a starting material in the multi-step synthesis of (2S,6S)-(+)-solenopsin A.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
60.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15.56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Noncyclam Tetraamines Inhibit CXC Chemokine Receptor Type 4 and Target Glioma-Initiating Cells.
Ros-Blanco L, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 55(17), 7560-7570 (2012)
Anodic Cyanation of (-)-N-Phenyl-2-Methylpiperidine: A Short Synthesis of (+)-Solenopsin A and (+)-Isosolenopsin A.
Girard N, et al.
Synthetic Communications, 35(5), 711-723 (2005)