488216
3,4-Dihydroxy-1-butene
≥99%
Sinonimo/i:
3-Butene-1,2-diol
Saggio
≥99%
P. ebollizione
195 °C/733 mmHg (lit.)
Densità
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OCC(O)C=C
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-4(6)3-5/h2,4-6H,1,3H2
ITMIAZBRRZANGB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a reactant to synthesize cyclic organic carbonates by continuous flow procedure.
- To prepare substituted oxazolidinone ligands used to target medicinally relevant RNAs.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)