668257
3,4-Dimethoxythiophene
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5409
P. ebollizione
100-102 °C/10-11 mmHg
Densità
1.209 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1cscc1OC
InChI
1S/C6H8O2S/c1-7-5-3-9-4-6(5)8-2/h3-4H,1-2H3
ZUDCKLVMBAXBIF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The soaring global demand for energy, coupled with the limited supply of fossil fuels, has increased the need for renewable, low-cost energy sources. Organic electronics have shown great promise for applications in lighting, power, and circuitry, with rapidly improving performance already surpassing that of amorphous silicon-based counterparts.