397164
(R)-(−)-2-Methylpiperazine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −16.5°, c = 5 in benzene
Punto di fusione
91-93 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H]1CNCCN1
InChI
1S/C5H12N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h5-7H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
JOMNTHCQHJPVAZ-RXMQYKEDSA-N
Applicazioni
Valuable synthon for quinoline antibacterials.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Organic preparations and procedures international, 22, 761-761 (1990)