516546
2-Fluorobenzyl isocyanate
97%
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.505 (lit.)
P. eboll.
202 °C (lit.)
Densità
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
fluoro
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccccc1CN=C=O
InChI
1S/C8H6FNO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
UKESSRSRKDVNBC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90.56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?