Documenti fondamentali
514675
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,5-difluorobenzoylformate
96%
Sinonimo/i:
Ethyl 3,5-difluorophenylglyoxylate
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3COCO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. ebollizione
247.4 °C (lit.)
Densità
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
fluoro
ketone
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C10H8F2O3/c1-2-15-10(14)9(13)6-3-7(11)5-8(12)4-6/h3-5H,2H2,1H3
JPTHBXHXKOKMTE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65.56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)