M30507
Methyl benzoylformate
98%
Sinonimo/i:
Methyl phenylglyoxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.526 (lit.)
P. eboll.
246-248 °C (lit.)
Densità
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
YLHXLHGIAMFFBU-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?