499862
Tributyl(1-propynyl)tin
95%
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.483 (lit.)
P. ebollizione
277 °C (lit.)
Densità
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#CC
InChI
1S/3C4H9.C3H3.Sn/c3*1-3-4-2;1-3-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H3;
KCQJLTOSSVXOCC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- As a starting material in the synthesis of phenyl-substituted pyrimidine-dione by reacting with ethyl isocyanate via cycloaddition and Stille coupling reactions.
- In the synthesis of 18F labeled triazolo quinoline derivative, a positron emission tomography (PET) ligand used in the in vivo imaging of metabotropic glutamate receptor type 1.
- In one of the key synthetic steps for the synthesis of 4-(1-aryltriazol-4-yl)-tetrahydropyridines as potent mGluR1 antagonists.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?