495050
Luperox® DDM-9, 2-Butanone peroxide solution
~35 wt. % in 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Sinonimo/i:
2-Butanone peroxide solution, Methyl ethyl ketone peroxide solution
About This Item
Prodotti consigliati
Composizione
available oxygen, 8-9%
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Concentrazione
~35 wt. % in 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Indice di rifrazione
n20/D 1.437
Densità
1 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(C)(OO)OOC(C)(CC)OO
InChI
1S/C8H18O6/c1-5-7(3,11-9)13-14-8(4,6-2)12-10/h9-10H,5-6H2,1-4H3
WFUGQJXVXHBTEM-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Org. Perox. D - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?