444545
Cobalt(II) 2-ethylhexanoate solution
65 wt. % in mineral spirits
Sinonimo/i:
2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt, Bis(2-ethylhexanoate)cobalt, Cobalt bis(2-ethylhexanoate), Cobalt octoate, Cobaltous octoate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Composizione
Co, 11.0-13.0% EDTA titration
Impiego in reazioni chimiche
core: cobalt
Concentrazione
65 wt. % in mineral spirits
Densità
1.002 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCC(CC)C(=O)O[Co]OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.Co/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
QAEKNCDIHIGLFI-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Magnetism and magnetic materials have been of scientific interest for over 1,000 years. More recently, fundamental investigations have focused on exploring the various types of magnetic materials and understanding the magnetic effects created by electric currents.