493384
Pyrrolidine-2,2,3,3,4,4,5,5-d8
98 atom % D
Sinonimo/i:
Deuterated pyrrolidine, Tetradeuteropyrrole, Tetramethyleneimine-2,2,3,3,4,4,5,5-D8
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
87-88 °C (lit.)
Densità
0.946 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
RWRDLPDLKQPQOW-SVYQBANQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
37.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
3.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?