492248
Dimethyl succinate-2,2,3,3-d4
98 atom % D
Sinonimo/i:
Dimethyl butanedioate-2,2,3,3-d4
About This Item
Formula condensata:
CH3O2CCD2CD2CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. ebollizione
200 °C (lit.)
Punto di fusione
18-19 °C (lit.)
Densità
1.148 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C(=O)OC)C([2H])([2H])C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2
MUXOBHXGJLMRAB-KHORGVISSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?