Documenti fondamentali
491969
Sigma-Aldrich
Tris(cyclopentadienyl)yttrium(III)
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
YCp3
About This Item
Formula condensata:
Y(C5H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: yttrium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
296 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Y].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C5H5.Y/c3*1-2-4-5-3-1;/h3*1-5H;
IZLLLZUVMGFBAT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Atomic number of base material: 39 Yttrium
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
This technical spotlight focuses on the thin film solid oxide fuel cells (TF-SOFC). TF-SOFCs refer to solid oxide fuel cells with electrolyte thin films. This review highlights technical advantages of TF-SOFC and introduces deposition methods of electrolyte thin films to fabricate TF-SOFC.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication