491527
4′-Chloroacetophenone-2′,3′,5′,6′-d4
98 atom % D
Sinonimo/i:
1-(4-Chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)ethanone
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.5549 (lit.)
P. ebollizione
232 °C (lit.)
Punto di fusione
14-18 °C (lit.)
Densità
1.192 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cl)C(C)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3/i2D,3D,4D,5D
BUZYGTVTZYSBCU-QFFDRWTDSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)