Documenti fondamentali
490946
Sigma-Aldrich
Trimethylamine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
(CH3)315N
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Densità del vapore
2.09 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
13.3 psi ( 0 °C)
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Temp. autoaccensione
374 °F
P. ebollizione
3-4 °C (lit.)
Punto di fusione
−117 °C (lit.)
Densità
0.647 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C[15N](C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3/i4+1
GETQZCLCWQTVFV-AZXPZELESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Standard 1 g quantitiy is packaged in a 25 mL Sure/Pac cylinder with stainless steel 1/4" male NPT valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 13 psig for 1 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti consigliati
Stainless steel hose adapter Z146838 or stainless steel body mini gas regulator Z513547 is recommended.
Note legali
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Portagomma
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
19.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-6.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)