Documenti fondamentali
490571
Sigma-Aldrich
Potassium thiocyanate-15N
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
15N Labeled potassium thiocyanate, Potassium rhodanide-15N
About This Item
Formula condensata:
KSC15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352118
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Punto di fusione
173 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[K+].[S-]C#[15N]
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1/i2+1;
ZNNZYHKDIALBAK-CGOMOMTCSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)