Documenti fondamentali
489271
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-3-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Ethyl 3-oxobutanoate-3-13C
About This Item
Formula condensata:
CH313COCH2CO2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. ebollizione
181 °C (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Densità
1.037 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCOC(=O)C[13C](C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i5+1
XYIBRDXRRQCHLP-HOSYLAQJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)