Documenti fondamentali
488313
Sigma-Aldrich
Butane-1,4-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13CH3CH2CH213CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Densità del vapore
2.11 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
51.6 psi ( 37.7 °C)
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. ebollizione
−0.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−138 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[13CH3]CC[13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1,2+1
IJDNQMDRQITEOD-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti consigliati
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
Portagomma
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-76.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-60 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)