Key Documents
487570
Sigma-Aldrich
Cyanuric chloride-13C3
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine-13C3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3Cl3N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
P. eboll.
190 °C (lit.)
Punto di fusione
145-147 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
Cl[13c]1n[13c](Cl)n[13c](Cl)n1
InChI
1S/C3Cl3N3/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/i1+1,2+1,3+1
MGNCLNQXLYJVJD-VMIGTVKRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1